2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC540006-1G PC540006-250MG
APOSPC540006-1GEA 2700 NOK
APOSPC540006-1G APOSPC540006-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine
Formel: C₇H₇ClFNO
MW: 175,588 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20696563
CAS-nummer: 98404-04-7