2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC540045-250MG PC540045-500MG
APOSPC540045-250MGEA 2050 NOK
APOSPC540045-250MG APOSPC540045-500MG
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇HF₄IO₂
MW: 319,98 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28359658
CAS-nummer: 110625-15-5