5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC54126-1G PC54126-250MG PC54126-5G
APOSPC54126-1GEA 985 NOK
APOSPC54126-1G APOSPC54126-250MG APOSPC54126-5G
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₂BrClF₂
MW: 227,434 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11845915
CAS-nummer: 1060813-07-1