3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC5442-5G PC5442-1G
APOSPC5442-5GEA 3850 NOK
APOSPC5442-5G APOSPC5442-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04116002
CAS-nummer: 886501-09-3