6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5521-1G PC5521-500MG PC5521-250MG
APOSPC5521-1GEA 630 NOK
APOSPC5521-1G APOSPC5521-500MG APOSPC5521-250MG
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781604
CAS-nummer: 885522-07-6
New Product