4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-Bromo-3-Fluoro-4-(3,3,3-trifluoro-1-propyn-1-yl)benzene
PC55374-1G PC55374-250MG
APOSPC55374-1GEA 8050 NOK
APOSPC55374-1G APOSPC55374-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Formel: C₉H₃BrF₄
MW: 267,018 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2137951-06-3