4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56012-1G PC56012-250MG PC56012-5G
APOSPC56012-1GEA 1900 NOK
APOSPC56012-1G APOSPC56012-250MG APOSPC56012-5G
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30297356
CAS-nummer: 2090323-74-1