1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56038-10G PC56038-1G PC56038-5G
APOSPC56038-10GEA 14425 NOK
APOSPC56038-10G APOSPC56038-1G APOSPC56038-5G
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₈F₄O₂
MW: 248,174 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19693145
CAS-nummer: 1274902-10-1