2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56058-1G PC56058-250MG PC56058-5G
APOSPC56058-1GEA 16150 NOK
APOSPC56058-1G APOSPC56058-250MG APOSPC56058-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₂F₈O
MW: 278,099 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30746954
CAS-nummer: 2149590-62-3