3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56064-1G PC56064-250MG
APOSPC56064-1GEA 715 NOK
APOSPC56064-1G APOSPC56064-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆FIO₃
MW: 296,034 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24107165
CAS-nummer: 1542632-91-6