2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-[2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56084-1G PC56084-250MG PC56084-5G
APOSPC56084-1GEA 16150 NOK
APOSPC56084-1G APOSPC56084-250MG APOSPC56084-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₂F₈O
MW: 278,099 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30830086
CAS-nummer: 2149589-88-6