2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56086-5G PC56086-25G
APOSPC56086-5GEA 2050 NOK
APOSPC56086-5G APOSPC56086-25G
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂BrClF₂
MW: 227,434 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11849939
CAS-nummer: 1020198-58-6