2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56087-1G PC56087-250MG PC56087-5G
APOSPC56087-1GEA 16150 NOK
APOSPC56087-1G APOSPC56087-250MG APOSPC56087-5G
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₃F₂NSi
MW: 225,31 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30830087
CAS-nummer: 2149597-51-1