2-(Difluoro)oxirane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3,3-Difluoro-1,2-epoxypropane
PC56095-1G PC56095-250MG
APOSPC56095-1GEA 17850 NOK
APOSPC56095-1G APOSPC56095-250MG
2-(Difluoro)oxirane 95%
2-(Difluoro)oxirane
Formel: C₃H₄F₂O
MW: 94,06 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22414151
CAS-nummer: 503-10-6
FN: 1992
ADR: 3+6.1,II