3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56096-1G PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA 6700 NOK
APOSPC56096-1G APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD25460318
CAS-nummer: 1301739-14-9