3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC56109-1G PC56109-250MG
APOSPC56109-1GEA 8850 NOK
APOSPC56109-1G APOSPC56109-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
MW: 297,016 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12922961
CAS-nummer: 691877-05-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III