2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC56123-1G PC56123-250MG
APOSPC56123-1GEA 630 NOK
APOSPC56123-1G APOSPC56123-250MG
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,986 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28738282
CAS-nummer: 1804402-94-5