5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56131-1G PC56131-250MG
APOSPC56131-1GEA 4475 NOK
APOSPC56131-1G APOSPC56131-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30338944
CAS-nummer: 1692806-14-6