2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (6-Fluoropyridin-3-yl)hydrazine
PC56139-100MG PC56139-1G PC56139-250MG
APOSPC56139-100MGEA 2450 NOK
APOSPC56139-100MG APOSPC56139-1G APOSPC56139-250MG
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆FN₃
MW: 127,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11848415
CAS-nummer: 940958-93-0