2-Fluoro-4-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56141-1G PC56141-5G PC56141-10G
APOSPC56141-1GEA 2175 NOK
APOSPC56141-1G APOSPC56141-5G APOSPC56141-10G
2-Fluoro-4-iodophenol
2-Fluoro-4-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
MW: 237,998 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11109769
CAS-nummer: 2713-28-2