2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56176-1G PC56176-250MG PC56176-5G
APOSPC56176-1GEA 15000 NOK
APOSPC56176-1G APOSPC56176-250MG APOSPC56176-5G
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₂F₈O
MW: 278,099 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31568567
CAS-nummer: 2227272-56-0