1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3,6-dihydro-2H-pyridine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
PC56183-1G PC56183-5G
APOSPC56183-1GEA 2475 NOK
APOSPC56183-1G APOSPC56183-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₁BF₃NO₂
MW: 291,118 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18383322
CAS-nummer: 1219931-41-5