4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56208-1G PC56208-5G PC56208-10G
APOSPC56208-1GEA 1250 NOK
APOSPC56208-1G APOSPC56208-5G APOSPC56208-10G
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16659085
CAS-nummer: 135564-22-6