Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56248-1G PC56248-25G PC56248-5G
APOSPC56248-1GEA 1425 NOK
APOSPC56248-1G APOSPC56248-25G APOSPC56248-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.128 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11042793
CAS-nummer: 219685-84-4