1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-bromo-6-fluoro-3-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC56255-1G PC56255-250MG
APOSPC56255-1GEA 8050 NOK
APOSPC56255-1G APOSPC56255-250MG
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Formel: C₉H₅BrF₄O
MW: 285,033 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28141542
CAS-nummer: 1515433-83-6