2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-iodobenzene
PC56258-1G PC56258-250MG PC56258-5G
APOSPC56258-1GEA 2375 NOK
APOSPC56258-1G APOSPC56258-250MG APOSPC56258-5G
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20233325
CAS-nummer: 1349718-22-4