2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-iodobenzene
PC56261-1G PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA 1075 NOK
APOSPC56261-1G APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12922621
CAS-nummer: 1208074-72-9