3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Difluoromethyl)cyclobutan-1-one
PC56281-1G PC56281-250MG
APOSPC56281-1GEA 25125 NOK
APOSPC56281-1G APOSPC56281-250MG
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone
Formel: C₅H₆F₂O
MW: 120,097 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD25371848
CAS-nummer: 1461713-56-3