2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56328-1G PC56328-25G PC56328-5G
APOSPC56328-1GEA 270 NOK
APOSPC56328-1G APOSPC56328-25G APOSPC56328-5G
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,885 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12922620
CAS-nummer: 179737-33-8