3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
PC56329-1G PC56329-250MG PC56329-5G
APOSPC56329-1GEA 6275 NOK
APOSPC56329-1G APOSPC56329-250MG APOSPC56329-5G
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28737933
CAS-nummer: 1807026-56-7