4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2,5-bifluorophenylboronic acid, (4-bromo-2,5-difluorophenyl)boronic acid
PC56334-1G PC56334-5G PC56334-25G
APOSPC56334-1GEA 645 NOK
APOSPC56334-1G APOSPC56334-5G APOSPC56334-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid 97%
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
MW: 236,807 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07644467
CAS-nummer: 1106676-82-7