3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56338-1G PC56338-250MG
APOSPC56338-1GEA 9000 NOK
APOSPC56338-1G APOSPC56338-250MG
3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
3-Bromo-2,5-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28528419
CAS-nummer: 1783357-67-4