1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56709-1G PC56709-250MG PC56709-5G
APOSPC56709-1GEA 6900 NOK
APOSPC56709-1G APOSPC56709-250MG APOSPC56709-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12922588
CAS-nummer: 1208077-27-3