5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56711-1G PC56711-5G
APOSPC56711-1GEA 17000 NOK
APOSPC56711-1G APOSPC56711-5G
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31618860
CAS-nummer: 1895190-72-3