2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Ethynyl-2,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC56733-1G PC56733-250MG
APOSPC56733-1GEA 8050 NOK
APOSPC56733-1G APOSPC56733-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₃F₅O
MW: 222,112 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31618862
CAS-nummer: 2237235-34-4
FN: 1993
ADR: 3,III