3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56736-1G PC56736-5G
APOSPC56736-1GEA 2650 NOK
APOSPC56736-1G APOSPC56736-5G
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,548 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18415555
CAS-nummer: 1261737-50-1