2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC56777-1G PC56777-5G
APOSPC56777-1GEA 5825 NOK
APOSPC56777-1G APOSPC56777-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18393815
CAS-nummer: 1261822-74-5