2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56800-1G PC56800-250MG
APOSPC56800-1GEA 12425 NOK
APOSPC56800-1G APOSPC56800-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11036843
CAS-nummer: 359828-68-5