Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
PC56805-10G PC56805-1G PC56805-5G
APOSPC56805-10GEA 8075 NOK
APOSPC56805-10G APOSPC56805-1G APOSPC56805-5G
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Formel: C₁₁H₆F₅NO₂
MW: 279,163 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00559321
CAS-nummer: 2340-87-6