2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56810-1G PC56810-250MG
APOSPC56810-1GEA 7075 NOK
APOSPC56810-1G APOSPC56810-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O
MW: 158,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16250146
CAS-nummer: 1378816-28-4