2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56840-1G PC56840-250MG
APOSPC56840-1GEA 7075 NOK
APOSPC56840-1G APOSPC56840-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
MW: 249,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31689284
CAS-nummer: 871126-88-4
FN: 1993
ADR: 3,III