2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56841-1G PC56841-250MG
APOSPC56841-1GEA 7075 NOK
APOSPC56841-1G APOSPC56841-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
MW: 249,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30529953
CAS-nummer: 1211523-00-0
FN: 1993
ADR: 3,III