3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56842-1G PC56842-250MG
APOSPC56842-1GEA 1250 NOK
APOSPC56842-1G APOSPC56842-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
MW: 249,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21243959
CAS-nummer: 1494947-64-6
FN: 1993
ADR: 3,III