4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56843-1G PC56843-250MG
APOSPC56843-1GEA 1250 NOK
APOSPC56843-1G APOSPC56843-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
MW: 249,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31654734
CAS-nummer: 2244085-78-5
FN: 1993
ADR: 3,III