2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC56900-1G PC56900-250MG
APOSPC56900-1GEA 6975 NOK
APOSPC56900-1G APOSPC56900-250MG
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₁₆FNO₂
MW: 225,259 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31664917
CAS-nummer: 1374329-41-5
FN: 1759
ADR: 8,III