5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56919-1G PC56919-250MG
APOSPC56919-1GEA 5725 NOK
APOSPC56919-1G APOSPC56919-250MG
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrFO₃
MW: 259,029 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16743019
CAS-nummer: 1249506-21-5