5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
PC57008-1G PC57008-250MG PC57008-100MG
APOSPC57008-1GEA 4750 NOK
APOSPC57008-1G APOSPC57008-250MG APOSPC57008-100MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃
MW: 302,249 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20481820
CAS-nummer: 1346521-27-4