2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-2,4-difluoronitrobenzene
PC57022-1G PC57022-25G PC57022-5G
APOSPC57022-1GEA 270 NOK
APOSPC57022-1G APOSPC57022-25G APOSPC57022-5G
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,105 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11110684
CAS-nummer: 25892-09-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III