2-Nitrobenzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Difluoromethyl)nitrobenzene, 1-(Difluoromethyl)-2-nitrobenzene, α,α-Difluoro-2-nitrotoluene
PC57055-1G PC57055-5G
APOSPC57055-1GEA 860 NOK
APOSPC57055-1G APOSPC57055-5G
2-Nitrobenzal fluoride
2-Nitrobenzal fluoride
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,117 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23382510
CAS-nummer: 64747-65-5