4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC57076-1G PC57076-250MG PC57076-5G
APOSPC57076-1GEA 1375 NOK
APOSPC57076-1G APOSPC57076-250MG APOSPC57076-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28142598
CAS-nummer: 1702154-18-4